Principaux documents
SAB2900406
Sigma-Aldrich
Anti-Fibrinogen (AB2) antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
50 μL
899,00 $
899,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μL
899,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
899,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Fibrinogen purified from human plasma.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, 0.01% sodium azide