SAB3500204
Anti-CX3CR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-V28
716,00 $
About This Item
716,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 50 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CX3CR1(1524)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable