SAB1412773
Monoclonal Anti-SYT7 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-IPCA-7, Anti-MGC150517, Anti-PCANAP7, Anti-SYT-VII
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYT7(9066)
Description générale
Immunogène
Sequence
CQRKLGKRYKNSLETVGTPDSGRGRSEKKAIKLPAGGKAVNTAPVPGQTPHDESDRRTEPRSSVSDLVNSLTSEMLMLSPGSEEDEAHEGCSRENLGRI
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable