SAB1409616
Monoclonal Anti-S100A2 antibody produced in mouse
clone 2D10-A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CAN19, MGC111539, S100L
704,00 $
About This Item
704,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D10-A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.41 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100A2(6273)
Description générale
Immunogène
Sequence
MCSSLEQALAVLVTTFHKYSCQEGDKFKLSKGEMKELLHKELPSFVGEKVDEEGLKKLMGSLDENSDQQVDFQEYAVFLALITVMCNDFFQGCPDRP
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable