S6797
Monoclonal Anti-S100A2 antibody produced in mouse
clone SH-L1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-S100L
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SH-L1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
lizard, goat, rat, bovine, human, feline, frog, canine, pig
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cells
western blot: 1:1,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100A2(6273)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable