Principaux documents
SAB1408363
Sigma-Aldrich
Anti-TTBK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0847, SCA11, TTBK
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~54 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TTBK2(146057)
Description générale
This gene encodes a serine-threonine kinase that putatively phosphorylates tau and tubulin proteins. Mutations in this gene cause spinocerebellar ataxia type 11 (SCA11); a neurodegenerative disease characterized by progressive ataxia and atrophy of the cerebellum and brainstem. (provided by RefSeq)
Immunogène
TTBK2 (AAH41876.1, 1 a.a. ~ 478 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGGGEQLDILSVGILVKERWKVLRKIGGGGFGEIYDALDMLTRENVALKVESAQQPKQVLKMEVAVLKKLQGKDHVCRFIGCGRNDRFNYVVMQLQGRNLADLRRSQSRGTFTISTTLRLGRQILESIESIHSVGFLHRDIKPSNFAMGRFPSTCRKCYMLDFGLARQFTNSCGDVRPPRAVAGFRGTVRYASINAHRNREMGRHDDLWSLFYMLVEFVVGQLPWRKIKDKEQVGSIKERYDHRLMLKHLPPEFSIFLDHISSLDYFTKPDYQLLTSVFDNSIKTFGVIESDPFDWEKTGNDGSLTTTTTSTTPQLHTRLTPAAIGIANATPIPGDLLRENTDEVFPDEQLSDGENGIPVGVSPDKLPGSLGHPRPQEKDVWEEMDANKNKIKLGICKAATEEENSHGQANGLLNAPSLGSPIRVRSEITQPDRDIPLVRKLRSIHSFELEKRLTLEPKPDTDKFLETWYKIVYFSF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable