G7550
Sephadex® G-75
Superfine
286,00 $
About This Item
286,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Technique(s)
buffer exchange: suitable
Groupe de la matrice active
phase
Gonflement
1 g swells to 12-15 mL
Taille des billes
20-50 μm
Application(s)
life science and biopharma
Compatibilité
Cytiva
Description générale
Sephadex® is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex® G-75 is for larger molecules.
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable