Documents
GE29-0915-96
Sigma-Aldrich
Superose® 6 Increase 10/300 GL
Cytiva 29-0915-96, 10/300 GL
Synonyme(s) :
Superose® 6 Increase
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
glass column
polyethylene filter
Gamme de produits
Superose®
Poids mol.
5000-5,000,000 Da (globular proteins)
Conditionnement
package of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29-0915-96
Paramètres
<0.35 mL/min flow rate
<0.75 mL/min flow rate (20% ethanol at room temp)
<0.75 mL/min flow rate
<1.50 mL/min flow rate (water at room temp)
25-500 μL sample volume
3 Mpa
Volume du lit
24 mL
Matrice
cross-linked agarose
polymeric
Groupe de la matrice active
agarose phase
cleaning
1-14
working range
3-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Superose® 6 Increase 10/300 GL est une colonne pré-remplie polyvalente qui permet de réaliser des chromatographies d'exclusion stérique haute résolution lors de purifications préparatives à petite échelle (échantillons de moins de 500 μl). Elle permet aussi de caractériser et d'analyser des protéines et d'autres biomolécules ayant un poids moléculaire compris entre 5 000 Da et 5 000 000 Da.
Caractéristiques et avantages
  • Plus haute résolution que la colonne Superose 6, pour une plus grande pureté et de meilleurs résultats d'analyse.
  • Temps d'exécution réduit par rapport à la colonne Superose 6, pour des résultats rapides.
  • Polyvalence pour les applications préparatives et analytiques, en particulier pour les grosses protéines et les gros complexes de protéines.
  • Tolérance aux nettoyages agressifs et répétés à pH élevé, pour une longue durée de vie et une contamination inter-échantillon réduite au minimum.
Adéquation
La colonne Superose® 6 Increase 10/300 GL peut servir à réaliser des purifications préparatives à petite échelle (échantillons de 25 à 500 μl) qui donnent de petites quantités (milligrammes) de protéines cibles de taille très homogène à l'étape de polissage d'un protocole de purification. Elle convient aussi parfaitement à la caractérisation des gros complexes de protéines ainsi qu'à l'étude des interactions entre protéines.
Stable dans tous les tampons courants : acide acétique 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %, solvants organiques, NaOH 0,5 M (pour le nettoyage en place).
Stockage et stabilité
À conserver entre 4 °C et 30 °C (20 %, éthanol).
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Informations légales
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Superose is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Anja Fux et al.
Cell chemical biology, 26(1), 48-59 (2018-11-13)
Detection of dynamic protein-protein interactions within complexes and networks remains a challenging task. Here, we show by the example of the proteolytic ClpXP complex the utility of combined chemical cross-linking and mass spectrometry (XL-MS) to map interactions within ClpP and
Articles
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocoles
Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Contenu apparenté
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Superose from Cytiva.