SAB1404983
Monoclonal Anti-PRKCBP1 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC31836, PRKCBP1, PRO2893, RACK7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZMYND8(23613)
Description générale
Immunogène
Sequence
DEQKSKNEPEDTEDKEGCQMDKEPSAVKKKPKPTNPVEIKEELKSTSPASEKADPGAVKDKASPEPEKDFSEKAKPSPHPIKDKLKGKDETDSPTVHL
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable