Principaux documents
SAB1404770
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB33, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B2, ascites fluid
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZBTB33(10009)
Description générale
KAISO is a transcriptional regulator that binds, via its zinc fingers, to DNA sequences containing methylated CGCG or to the consensus KAISO-binding site (KBS) TCCTGCNA (Filion et al., 2006 [PubMed 16354688]).[supplied by OMIM
Immunogène
ZBTB33 (AAH42753, 564 a.a. ~ 673 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFMSSHIKSVHSQDPSGDSKLYRLHPCRSLQIRQYAYLSDRSSTIPAMKDDGIGYKVDTGKEPPVGTTTSTQNKPMTWEDIFIQQENDSIFKQNVTDGSTEFEFIIPESY
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable