Principaux documents
GF16957378
Silicone Elastomer
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 150 mm, specification usp class vi
Synonyme(s) :
SI303025
1 EA
876,00 $
5 EA
3 330,00 $
876,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
876,00 $
5 EA
3 330,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
876,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 169-573-78
Taille
100 × 150 mm
Épaisseur
0.25 mm