Principaux documents
SAB1404452
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G2, ascites fluid
Synonyme(s) :
E2A, ITF1, MGC129647, MGC129648, bHLHb21
200 μL
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TCF3(6929)
Description générale
The TCF3 gene, also called E2A, encodes 2 basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors, E12 and E47, through alternative splicing. E12 and E47 are involved in regulation of immunoglobulin gene expression (Bain et al., 1994 [PubMed 8001125]).[supplied by OMIM
Immunogène
TCF3 (NP_003191, 545 a.a. ~ 654 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EREKERRVANNARERLRVRDINEAFKELGRMCQLHLNSEKPQTKLLILHQAVSVILNLEQQVRERNLNPKAACLKRREEEKVSGVVGDPQMVLSAPHPGLSEAHNPAGHM
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ling Long et al.
Annals of translational medicine, 8(15), 927-927 (2020-09-22)
Neural stem cells (NSCs) are undifferentiated precursor cells that have the ability to self-renew and proliferate and have the capacity to become either glia (oligodendrocytes and astrocytes) or neurons. NSCs can act as beneficial adjuncts for many neurological disorders, such