SAB4300133
Anti-phospho-STAT1 (pSer727) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686B04100 antibody produced in rabbit, Anti-ISGF-3 antibody produced in rabbit, Anti-STAT91 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa antibody produced in rabbit
546,00 $
About This Item
546,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~91 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(P-M-SP-P-E)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer727)
Informations sur le gène
human ... STAT1(6772)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable