SAB1402307
Monoclonal Anti-PGK1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC117307, MGC142128, MGC8947, MIG10, PGKA
715,00 $
About This Item
715,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.41 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGK1(5230)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
SKKYAEAVTRAKQIVWNGPVGVFEWEAFARGTKALMDEVVKATSRGCITIIGGGDTATCCAKWNTEDKVSHVSTGGGASLELLEGKVLPGVDALSNI
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Immunodeficiency (SCIDX I) to Polymorphic Markers in Xq 1 3