AB1513P
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from sheep
Synonyme(s) :
BDNF
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Analyse par immunoblotting : μ 69(1):34-42, 1997) because BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. ° BDNF migrates as ~12-18kDa monomer, with a 28-30kDa homodimer in most samples.
ELISA : μ
μ Biological inhibition protocols can be found in Finn et al. (J. Neurocytol. 15:169-176, 1986).
ACTIVITÉ BIOLOGIQUE : Neutralizes BDNF, but not other neurotrophins.
Use neat for in vivo studies.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Neurochimie et neurotrophines
Neuro-inflammation et douleur
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Tissu cérébral
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable