Principaux documents
SAB1400080
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC26A2 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-D5S1708, Anti-DTD, Anti-DTDST, Anti-EDM4, Anti-MST153, Anti-MSTP157
100 μG
673,00 $
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
673,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC26A2(1836)
Description générale
The diastrophic dysplasia sulfate transporter is a transmembrane glycoprotein implicated in the pathogenesis of several human chondrodysplasias. It apparently is critical in cartilage for sulfation of proteoglycans and matrix organization. (provided by RefSeq)
Immunogène
SLC26A2 (NP_000103.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable