The antigen region is located within the 149-175 amino acid range. The primary accession number for this information is P42574, which can be found at the UniProtKB database
SAB1305630
ANTI-CLEAVED-CASP3 (ASP175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Apopain, CASP3, CPP32, Caspase-3, Cysteine protease CPP32
683,00 $
About This Item
683,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
31608 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Asp175)
Informations sur le gène
human ... CASP3(836)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the sequence of the immunogen used to produce the SAB1305630-400UL antibody? This is needed to check for similarity with the animal model in use.