SAB1302591
ANTI-MOUSE FGFR3 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FL cytokine receptor, Fgfr3, Fibroblast growth factor receptor 3, Flk-2, Flt-3, Flt3, Mfr3, Sam3
683,00 $
About This Item
683,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
87758 Da (76 kd Isoform 3)
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:250-1:500
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable