SAB5702794
Anti-FGFR3 Antibody, clone 2V1Z6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ACH,CD333,CEK2,HSFGFR3EX,JTK4,FGFR3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2V1Z6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
110 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGAPACALALCVAVAIVAGASSESLGTEQRVVGRAAEVPGPEPGQQEQLVFGSGDAVELSCPPPGGGPMGPTVWVKDGTGLVPSERVLVGPQRLQVLNAS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGFR3(2261)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1