MABS62
Anti-GREB1 Antibody, clone GREB1Ab
clone GREB1Ab, from mouse
Synonyme(s) :
growth regulation by estrogen in breast cancer 1, Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1, gene regulated by estrogen in breast cancer protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GREB1Ab, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GREB1(9687)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Hnatyszyn, H., et al. 2009). Breast Cancer Res Treat
DOI 10.1007/s10549-009-0584-x.)
Signaling
Apoptosis & Cancer
Hormones & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GREB1 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
MCF-7 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable