S8446
SIRT1 Peptide
≥90% (SDS-PAGE), human recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged
Synonyme(s) :
SIR2α, SIR2L1, Sirtuin1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Sirt1 human, recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Description
full-length amino acid sequence of original SIRT1 protein (accession number NP_036370)
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SIRT1(23411)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable