S5322
Anti-Sirt1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-S. cerevisiae, HOMOLOG-LIKE 1, Anti-SIR2, Anti-SIR2-α, Anti-SIR2L1, Anti-Sirtuin 1
677,00 $
About This Item
677,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~120 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human U-2-OS cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
rat ... Sirt1(309757)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable