Documents
S7396
Supelco
Raccords pour colonnes de chromatographie liquide
Stopcock, Luer Lock (A)
Synonyme(s) :
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Qualité
for chromatography
Technique(s)
LPLC: suitable
Catégories apparentées
Description générale
Robinet d′arrêt en copolymère polycarbonate/acétal. Orifice d′entrée Luer Lock femelle et orifice de sortie Luer Lock mâle.
Protocoles
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.