Documents
S7171
Derivatized Silica Gel Butyl (C4) Zorbax® LP 100/40 C4
40 μm, average diameter 100 Å
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115700
Conditionnement
pkg of 10 g
Superficie
380 m2/g
Matrice
fully porous particle
Taille des particules
40 μm
Dimension de pores
100 Å average diameter
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Application
Recommended for separation of hydrophobic peptides and proteins, including membrane proteins.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable