S5947
Anti-Sirt7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SIR2L7, Anti-Sir2-related protein type 7, Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa
Espèces réactives
mouse (predicted), human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIRT7(51547)
mouse ... Sirt7(209011)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable