P0058
Anti-Peroxiredoxin 6 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-1-Cys peroxiredoxin, Anti-Acidic calcium-independent phospholipase A2, Anti-Antioxidant protein 2, Anti-Non-selenium glutathione peroxidase, AOP2, Anti-PRDX6
689,00 $
About This Item
689,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~25 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using whole extract of mouse brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat brain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDX6(9588)
mouse ... Prdx6(11758)
rat ... Prdx6(94167)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable