S5640
Sulfate de sodium
≥99.0%, suitable for plant cell culture
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
884 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1 g/10 mL
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable