S5637
Sulfamethazine sodium salt
≥98%
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
74,20 $
About This Item
74,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na].Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S.Na.H/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);;
Clé InChI
WIVZAHIZHZEEOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable