S4136
Sudan III
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Produits recommandés
product name
Sudan III, BioXtra, certified by the Biological Stain Commission
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥80%
Pf
199 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
toluene: 1 mg/mL, clear, red
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
Clé InChI
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable