S4047
Anti-S6 Kinase antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-p70S6k
729,00 $
About This Item
729,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 70 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPS6KB1(6198)
mouse ... Rps6kb1(72508)
rat ... Rps6kb1(83840)
Description générale
Anti-S6 Kinase reacts specifically with S6 kinase (70 kDa) in human, rat and mouse.
Spécificité
Immunogène
Application
Clause de non-responsabilité