S3445
SM-19712 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Chloro-N-[[(4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide sodium salt hydrate
268,00 $
About This Item
268,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to light brown
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(S(N(C(NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=CC=CC=C3)=O)[Na])(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H10ClN5O3S.Na.H2O/c1-7-10(6-14)11(17-16-7)15-12(19)18-22(20,21)9-4-2-8(13)3-5-9;;/h2-5H,1H3,(H3,15,16,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
HLHPDQXMLDUDQV-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable