S3388
Sulforhodamine 101 acid chloride
Technical grade
Synonyme(s) :
Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, ~75%
Impuretés
~1 mol/mol chloroform as solvent of crystallization
Solubilité
methanol: 10 mg/mL
Fluorescence
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C31H29ClN2O6S2/c32-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-33-13-3-7-22(28(18)33)30(24)40-31-23-8-4-14-34-12-2-6-19(29(23)34)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2
Clé InChI
MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Liaison
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable