S1577
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥97% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
SDF-1, SDF1, SDF-1α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤50 ng/mL EC50
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg protein Endotoxin
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CXCL12((6387)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Transmembrane G-protein-coupled CXCR-4 Receptor and
Activates Multiple Signal Transduction Pathways.
Protocoles
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.