S5816
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
SDF-1α/PBSF
607,00 $
About This Item
607,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse, SDF-1α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>97% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Puissance
0.15-0.6 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
predicted mol wt ~8 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μgtested (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Cxcl12(20315)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable