S0127
Sulfathiazole sodium salt
≥99%
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (Organic)
Pureté
≥99%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2nccs2
InChI
1S/C9H8N3O2S2.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
Clé InChI
GWIJGCIVKLITQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2