A4673
Albendazole
analytical standard, ≥98%
Synonyme(s) :
Methyl 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate
136,00 $
About This Item
136,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Clé InChI
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable