Principaux documents
RABWASH1
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer Concentrate A
30 ML
53,20 $
53,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
30 ML
53,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.32
53,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Intended for use with ELISA kits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable