Principaux documents
RAB1014
Sigma-Aldrich
Canine Cystatin C ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
1 KIT
1 130,00 $
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
1 130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Espèces réactives
canine, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/ml
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
This ELISA antibody pair detects canine Cystatin C and mouse Cystatin C. Other species are not determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable