Principaux documents
RAB0941
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine EGFR / Epidermal Growth Factor Receptor ELISA Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Description générale
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EGFR.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinFDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Fredrik Jerhammar et al.
Oral oncology, 50(9), 832-839 (2014-07-06)
Targeted therapy against the epidermal growth factor receptor (EGFR) only variably represents a therapeutic advance in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). This study addresses the need of biomarkers of treatment response to the EGFR-targeting antibody cetuximab (Erbitux®). The