This product has only been qualified for the detection of the human Tf / Serotransferrin protein. It has not be validated for the mouse Tf / Serotransferrin protein.
RAB0747
Human TF / Serotransferrin ELISA Kit
Synonyme(s) :
Serotransferrin, TF, Transferrin
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 ng/mL
standard curve range: 1.029-750 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
いつもお世話になっております。 RAB0747のhuman Tf ELISA kitですが、マウスTfに対するcross-reactivityがあるのかないのか教えてください。