The Rat TNF-alpha ELISA kit provides one 96-well plate. A set of 7 standards is loaded in duplicates to generate a standard curve, leaving 82 wells for testing 41 samples in duplicates.
RAB0480
Rat Tumor Necrosis Factor α ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Synonyme(s) :
Cachectin, TNF-alpha, Tumor necrosis factor alpha
795,00 $
About This Item
795,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
rat
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 82.3-20000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Tnf(24835)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
how many tests can be done by a kit