Storing and reusing the reconstituted antibody item N is not recommended as it is not stable when stored. The kit includes 2 vials so that a partial plate may be run.
RAB0386
Brain Natriuretic Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonyme(s) :
Gamma-brain natriuretic peptide, Natriuretic peptides B , BNP
684,00 $
About This Item
684,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
human, mouse, rat
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Entrée
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.66 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NPPB(4879)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP3HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the stability of the anti-BNP antibody concentrate (item N reconstituted with 55 ul of 1X Assay Diluent) from RAB0386 when stored at 4C?