T9924
Troponin I from human heart
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Tn-I
786,00 $
About This Item
786,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human heart
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
affinity chromatography
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
water: 5 vial/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNNI3(7137)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Troponin together with tropomyosin, regulate the binding of myosin to actin. Troponin is a trimeric protein composed of Troponin subunits I, C and T. Troponin C binds calcium ions, Troponin T binds to tropomyosin and troponin I binds to actin