RAB0348
Phospho-Erk1 (pThr202 / pTyr204) + Erk2(pTyr185/187) ELISA Kit
for detection of phospho-erk1 and phospho-erk2 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
889,00 $
About This Item
889,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable