PHR2801
Ethylhexyl Triazone
Synonyme(s) :
Ethylhexyl triazone, 2,4,6-Trianilino(p-carbo-2-ethylhexyl-1-oxy)-1,3,5-triazine, Tris(2-ethylhexyl) 4,4′,4″-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trisbenzoate
298,00 $
About This Item
298,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1265537
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
ethylhexyl triazone
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 400 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)OCC(CC)CCCC)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C48H66N6O6/c1-7-13-16-34(10-4)31-58-43(55)37-19-25-40(26-20-37)49-46-52-47(50-41-27-21-38(22-28-41)44(56)59-32-35(11-5)17-14-8-2)54-48(53-46)51-42-29-23-39(24-30-42)45(57)60-33-36(12-6)18-15-9-3/h19-30,34-36H,7-18,31-33H2,1-6H3,(H3,49,50,51,52,53,54)
Clé InChI
JGUMTYWKIBJSTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable