RAB0202
Glucagon EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
751,00 $
About This Item
751,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
human, rat, mouse
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Entrée
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.77 pg/mL
standard curve range: 1–1000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GCG(2641)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Notes préparatoires
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP3HRP-StreptavidinFDS
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials