EZHTNFA-150K
Human TNF-α ELISA Kit
detects TNF-α in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
Human TNF-A ELISA, TNF-A ELISA, TNF-Alpha, Tumour Necrosis Factor Alpha ELISA
About This Item
Produits recommandés
product name
Human TNF-α Conferma® ELISA Kit, kit sufficient for 96 wells
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Research Category: Inflammation
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Inflammation
Neurodegenerative Diseases
Metabolic Disease
Sepsis Viral Diseases
Cardiovascular Disease
Spécificité
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Protocoles
Cet article décrit 4 protocoles ELISA courants : le test ELISA en sandwich, le test de phosphorylation, le dosage immunoenzymatique et le test sur cellules.
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Contenu apparenté
Trouvez des immunoessais pour explorer les cytokines impliquées dans la neuroimmunologie et la neuroinflammation, ainsi que les biomarqueurs des maladies neurodégénératives.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.