R9001
Ribonucleic acid, transfer from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type X, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Transfer RNA, tRNA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Type
Type X
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Composants
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable