Principaux documents
S511129
3-AMINOPYRAZOLO(4,5-C)PYRIDINE-4,6-DIOL
AldrichCPR
S511129-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S511129-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H6N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.14
Numéro MDL:
261,00 $