R4268
RNA Sample Loading Buffer
for NA electrophoresis, with ethidium bromide (50 μg/mL)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
1.25 ×
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Activité étrangère
RNase, none detected
Température de stockage
−20°C
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
RNA Sample Loading Buffer has been used as a sample loading buffer in northern blot.
Composants
Quantité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable